3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Proveedor: Apollo Scientific
OR10821-1G OR10821-5G
APOSOR10821-1GEA 0 EUR
APOSOR10821-1G APOSOR10821-5G
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Formula: C₁₂H₁₁NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067752
Núm. CAS: 81453-98-7