5-Bromobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromobenzo[b]furan
OR10831-10G OR10831-1G OR10831-5G
APOSOR10831-10GEA 53.8 EUR
APOSOR10831-10G APOSOR10831-1G APOSOR10831-5G
5-Bromobenzofuran
5-Bromobenzofuran
Formula: C₈H₅BrO
MW: 197,04 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C
Pto. de fusión: 8 °C
Densidad: 1,593 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407317
Núm. CAS: 23145-07-5