N-(Bromometil)ftalimida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
OR10834-100G
APOSOR10834-100GEA 95.7 EUR
APOSOR10834-100G
N-(Bromometil)ftalimida 98%
N-(Bromometil)ftalimida
Formula: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Pto. de fusión: 144…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005897
Núm. CAS: 5332-26-3