2,5-Diclorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dichloro-2-methylbenzene
OR1084-25G
APOSOR1084-25GEA 111 EUR
APOSOR1084-25G
2,5-Diclorotolueno 98%
2,5-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Pto. Ebullición: 197…200 °C
Pto. de fusión: 44320 °C
Densidad: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000609
Núm. CAS: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2