2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10842-25G
APOSOR10842-25GEA 121 EUR
APOSOR10842-25G
2-Chloroethyl phenyl sulphide 98%
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉ClS
MW: 172,68 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C
Densidad: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013691
Núm. CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III