1,14-Dibromotetradecano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10848-1G OR10848-5G OR10848-25G
APOSOR10848-1GEA 49.3 EUR
APOSOR10848-1G APOSOR10848-5G APOSOR10848-25G
1,14-Dibromotetradecano
1,14-Dibromotetradecano
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₂Br
MW: 356.18
Pto. Ebullición: 190…192 °C/8mmHg
Pto. de fusión: 45…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045049
Núm. CAS: 37688-96-3