2,4-Dibromotiofeno, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 115 EUR
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromotiofeno, grado técnico
2,4-Dibromotiofeno
Formula: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C
Densidad: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00043889
Núm. CAS: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III