Iodobenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Phenyliodide

OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 50.9 EUR
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
Iodobenceno 98%
Iodobenceno
Formula: C₆H₅I
MW: 204,01 g/mol
Pto. Ebullición: 188…189 °C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,826 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001029
Núm. CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR