2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 255 EUR
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. de fusión: 124…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010818
Núm. CAS: 63876-46-0