(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10859-10G OR10859-1G OR10859-5G
APOSOR10859-10GEA 287 EUR
APOSOR10859-10G APOSOR10859-1G APOSOR10859-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Pto. Ebullición: 83…88 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209557
Núm. CAS: 102308-32-7