2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 270 EUR
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411193
Núm. CAS: 923248-03-7