4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10870-10G OR10870-1G OR10870-5G
APOSOR10870-10GEA 226 EUR
APOSOR10870-10G APOSOR10870-1G APOSOR10870-5G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₆N₄O
Pto. de fusión: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042023
Núm. CAS: 2313-87-3
EINECS: 219-010-3