(4-Aminofenil)acetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10871-100G OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA 157 EUR
APOSOR10871-100G APOSOR10871-25G
(4-Aminofenil)acetato de etilo 98%
(4-Aminofenil)acetato de etilo
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017569
Núm. CAS: 5438-70-0