Monoethyl itaconate
Proveedor: Apollo Scientific
OR10872-25G OR10872-500G OR10872-100G
APOSOR10872-25GEA 0 EUR
APOSOR10872-25G APOSOR10872-500G APOSOR10872-100G
Monoethyl itaconate
Monoethyl itaconate
Formula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059138
Núm. CAS: 57718-07-7