Tiooxamato de etilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Thiooxamic acid ethyl ester, Ethyl amino(thioxo)acetate, Ethyl 2-amino-2-thioxoacetate
OR10873-5G OR10873-100G
APOSOR10873-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10873-5G APOSOR10873-100G
Tiooxamato de etilo 97%
Tiooxamato de etilo
Formula: C₄H₇NO₂S
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074903
Núm. CAS: 16982-21-1