2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 174 EUR
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411195
Núm. CAS: 56205-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III