2-Methylallylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10897-5G OR10897-25G
APOSOR10897-5GEA 114 EUR
APOSOR10897-5G APOSOR10897-25G
2-Methylallylamine 98%
2-Methylallylamine
Formula: C₄H₉N
Pto. Ebullición: 78 °C
Densidad: 0,78 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053646
Núm. CAS: 2878-14-0
EINECS: 220-724-2
UN: 1993
ADR: 3,II