2,3-Diclorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10903-1KG OR10903-250G
APOSOR10903-1KGEA 195 EUR
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G
2,3-Diclorobenzaldehído 97%
2,3-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 143…145 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 62…64 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010127
Núm. CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8,II