2,5-Diclorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Diclorobenzaldehído 98%
2,5-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 231…233 °C
Pto. de fusión: 53…58 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156140
Núm. CAS: 6361-23-5