3,4-Diclorobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 88.6 EUR
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Diclorobenzaldehído 97%
3,4-Diclorobenzaldehído
Formula: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Pto. Ebullición: 247…248 °C
Pto. de fusión: 39…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003351
Núm. CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III