4-Hidroxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 40.6 EUR
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hidroxibenzonitrilo 98%
4-Hidroxibenzonitrilo
Formula: C₇H₅NO
Pto. Ebullición: 146 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 110…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002312
Núm. CAS: 767-00-0
EINECS: 212-175-2