5-Cloro-2-nitrobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 0 EUR
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Cloro-2-nitrobenzaldehído
5-Cloro-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007289
Núm. CAS: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9