3,4-Diclorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 85.7 EUR
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Diclorobenzonitrilo 98%
3,4-Diclorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016379
Núm. CAS: 6574-99-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III