Ácido 3-clorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10911-100G OR10911-25G OR10911-500G
APOSOR10911-100GEA 29 EUR
APOSOR10911-100G APOSOR10911-25G APOSOR10911-500G
Ácido 3-clorobenzoico
Ácido 3-clorobenzoico
Formula: C₇H₅ClO₂
Pto. de fusión: 153…157 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002491
Núm. CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4