Ácido 2,3-diclorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10912-100G OR10912-250G
APOSOR10912-100GEA 26.1 EUR
APOSOR10912-100G APOSOR10912-250G
Ácido 2,3-diclorobenzoico
Ácido 2,3-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002413
Núm. CAS: 50-45-3
EINECS: 200-039-5