1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano 98%
1,4,7,10,13,16-Hexaoxaciclooctadecano
Formula: C₁₂H₂₄O₆
Pto. Ebullición: 116 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 37…45 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005113
Núm. CAS: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5