Dibenzo-30-corona-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxaciclotriacontano)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10923-1G OR10923-5G
APOSOR10923-1GEA 188 EUR
APOSOR10923-1G APOSOR10923-5G
Dibenzo-30-corona-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxaciclotriacontano)
Dibenzo-30-corona-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxaciclotriacontano)
Formula: C₂₈H₄₀O₁₀
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054624
Núm. CAS: 17455-25-3