Ácido (3,5-dimetilfenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 37.7 EUR
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
Ácido (3,5-dimetilfenil)metabórico
Ácido (3,5-dimetilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149.98 g/mol
Pto. de fusión: 235…237 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00185689
Núm. CAS: 172975-69-8