Ácido (3-etoxifenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR10932-100G
OR10932-25G
APOSOR10932-100GEA
542
EUR
APOSOR10932-100G
APOSOR10932-25G
Ácido (3-etoxifenil)metabórico 98%
Ácido (3-etoxifenil)metabórico
Formula:
C₈H₁₁BO₃ MW: 165.98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274219 Núm. CAS: 90555-66-1 |