Ácido 5-cloroindol-2-carboxilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR10933-25G
APOSOR10933-25GEA 98.6 EUR
APOSOR10933-25G
Ácido 5-cloroindol-2-carboxilico
Ácido 5-cloroindol-2-carboxilico
Formula: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Pto. de fusión: 287 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005613
Núm. CAS: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1