Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10935-1G OR10935-5G
APOSOR10935-1GEA 0 EUR
APOSOR10935-1G APOSOR10935-5G
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Pto. de fusión: 29…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094950
Núm. CAS: 3199-61-9