3-Mercaptophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10936-1G OR10936-5G
APOSOR10936-1GEA 144 EUR
APOSOR10936-1G APOSOR10936-5G
3-Mercaptophenylboronic acid
3-Mercaptophenylboronic acid
Formula: C₆H₇BO₂S
Pto. de fusión: 196…201 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095131
Núm. CAS: 352526-01-3