5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-oxindole
OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-100GEA 549 EUR
APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona 98%
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona
Formula: C₈H₆ClNO
Pto. de fusión: 194…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191927
Núm. CAS: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9