5-Chloro-2-benzothiazolinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10944-25G OR10944-5G
APOSOR10944-25GEA 81.2 EUR
APOSOR10944-25G APOSOR10944-5G
5-Chloro-2-benzothiazolinone
5-Chloro-2-benzothiazolinone
Formula: C₇H₄ClNOS
Pto. de fusión: 237 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060125
Núm. CAS: 20600-44-6