3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloropropan-1-amine hydrochloride
OR10945-100G OR10945-500G
APOSOR10945-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10945-100G APOSOR10945-500G
3-Chloropropylamine hydrochloride 98%
3-Chloropropylamine hydrochloride
Formula: C₃H₈ClN
Pto. de fusión: 145…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012913
Núm. CAS: 6276-54-6
EINECS: 228-474-6