terc-Butilbenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10947-25G OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10947-25G APOSOR10947-100G
terc-Butilbenceno 99%
terc-Butilbenceno
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 169 °C
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008816
Núm. CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III