Ácido 2-furoico 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid

OR10949-100G OR10949-25G OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10949-100G APOSOR10949-25G APOSOR10949-500G
Ácido 2-furoico 95%
Ácido 2-furoico
Formula: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C
Pto. de fusión: 127…132 °C
Pto. de inflamación: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003238
Núm. CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR