Ácido (4-aminofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminophenylacetic acid
OR10955-100G OR10955-500G
APOSOR10955-100GEA 0 EUR
APOSOR10955-100G APOSOR10955-500G
Ácido (4-aminofenil)acético
Ácido (4-aminofenil)acético
Formula: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
MW: 151.16 g/mol
Pto. Ebullición: 322
Pto. de fusión: 201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007916
Núm. CAS: 1197-55-3
Índice Merck: 13,00462