Ácido p-anísico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-anísico, Ácido 4-metoxibenzoico
OR10957-1KG OR10957-250G OR10957-5KG
APOSOR10957-1KGEA 58 EUR
APOSOR10957-1KG APOSOR10957-250G APOSOR10957-5KG
Ácido p-anísico 98%
Ácido p-anísico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. Ebullición: 275…280 °C
Pto. de fusión: 182…185 °C
Densidad: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002542
Núm. CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5