4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR10959-100G
OR10959-25G
APOSOR10959-100GEA
29
EUR
APOSOR10959-100G
APOSOR10959-25G
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine 96%
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Formula:
C₅H₆ClN₃O Pto. de fusión: 168…176 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233535 Núm. CAS: 5734-64-5 EINECS: 410-050-9 |