2-Amino-4,6-dimetoxipirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10960-100G OR10960-25G
APOSOR10960-100GEA 119 EUR
APOSOR10960-100G APOSOR10960-25G
2-Amino-4,6-dimetoxipirimidina
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038832
Núm. CAS: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6