2-Bifenililamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
OR10963-25G OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-25GEA 137 EUR
APOSOR10963-25G APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
2-Bifenililamina 98%
2-Bifenililamina
Formula: C₁₂H₁₁N
Pto. Ebullición: 299 °C
Pto. de fusión: 47…50 °C
Pto. de inflamación: 153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007701
Núm. CAS: 90-41-5