S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10968-1G OR10968-5G
APOSOR10968-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10968-1G APOSOR10968-5G
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Formula: C₂H₈IN₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035462
Núm. CAS: 35600-34-1