2-Nitrophenyl selenocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10971-1G OR10971-5G OR10971-25G
APOSOR10971-1GEA 55.1 EUR
APOSOR10971-1G APOSOR10971-5G APOSOR10971-25G
2-Nitrophenyl selenocyanate
2-Nitrophenyl selenocyanate
Formula: C₇H₄N₂O₂Se
MW: 227.092 g/mol
Pto. de fusión: 134…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043146
Núm. CAS: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
UN: 3283
ADR: 6.1 II