N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 60.9 EUR
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formula: C₇H₂₀N₄
Pto. Ebullición: 280 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008174
Núm. CAS: 4741-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III