1,14-Tetradecanodiol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,14-Dihydroxy tetradecane, Tetradecane-1,14-diol
OR10979-100G
APOSOR10979-100GEA 237 EUR
APOSOR10979-100G
1,14-Tetradecanodiol
1,14-Tetradecanodiol
Formula: C₁₄H₃₀O₂
MW: 230,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004758
Núm. CAS: 19812-64-7