4-Iodobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR10986-25G OR10986-100G OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA 23.2 EUR
APOSOR10986-25G APOSOR10986-100G APOSOR10986-500G
4-Iodobenzoato de etilo 98%
4-Iodobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276.07 g/mol
Pto. Ebullición: 281…283 °C
Densidad: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017344
Núm. CAS: 51934-41-9