3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10988-25G
APOSOR10988-25GEA 140 EUR
APOSOR10988-25G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Pto. de fusión: 40…44 °C
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093896
Núm. CAS: 269410-00-6