5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
OR1099-1G OR1099-25G OR1099-5G
APOSOR1099-1GEA 50.9 EUR
APOSOR1099-1G APOSOR1099-25G APOSOR1099-5G
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Formula: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203.28 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862955
Núm. CAS: 75178-90-4