4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodopyrazole
OR10990-100G OR10990-25G OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA 39.3 EUR
APOSOR10990-100G APOSOR10990-25G APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005244
Núm. CAS: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1